Merck
999993P
Avanti
14:0 Diether PC
Avanti Research - A Croda Brand 999993P, powder
Synonim(y):
1,2-di-O-tetradecylo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H76NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
649.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (999993P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (999993P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 999993P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCC)=O
Klucz InChI
DAYFLFDXFQCPCQ-PSXMRANNSA-N
Opis ogólny
14:0 Diether PC (fosfocholina) jest glicerofosfolipidem posiadającym cholinę jako grupę alkoholową, przyłączoną do grupy fosforanowej. Ma dwa łańcuchy tetradecylowe przyłączone do pozycji sn-1 i sn-2 szkieletu glicerolu za pomocą wiązań eterowych.
Zastosowanie
14:0 Dieter PC lub 1,2-di-O-tetradecylo-sn-glicero-3-fosfocholina mogą być użyte:
  • do przygotowania próbek miceli do eksperymentu NMR w stanie stałym
  • do tworzenia izotropowo obracających się małych miceli, do badania ich wielkości i morfologii
  • w bicelach lipidowych do odtworzenia EmrE (wtórne aktywne białko transportowe)
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (999993P-10mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (999993P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression and purification of the membrane protein p7 from hepatitis C virus
Cook GA, et al.
Pept. Sci., 96(1), 32-40 (2011)
Assessing interactions between a polytopic membrane protein and lipid bilayers using differential scanning calorimetry and solid-state NMR
Banigan JR, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 122(8), 2314-2322 (2018)
Assessing the size, stability, and utility of isotropically tumbling bicelle systems for structural biology
Wu H, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1798(3), 482-488 (2010)
H A Pérez et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(10), 2644-2653 (2020-02-20)
The lack of carbonyl groups and the presence of ether bonds give the lipid interphase a different water organization around the phosphate groups that affects the compressibility and electrical properties of lipid membranes. Generalized polarization of 1,2-di-O-tetradecyl-sn-glycero-3-phosphocholine (14:0 diether PC)
Jadegoud Yaligar et al.
PloS one, 9(3), e91436-e91436 (2014-03-19)
Dietary saturated fatty acids contribute to the development of fatty liver and have pathogenic link to systemic inflammation. We investigated the effects of dietary fat towards the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease by longitudinal in vivo magnetic resonance spectroscopy