Merck
999992P
Avanti
16:0 Diether PC
Avanti Research - A Croda Brand 999992P, powder
Synonim(y):
1,2-di-O-heksadecylo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H84NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
706.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (999992P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 999992P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C40H84NO6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35-44-38-40(39-47-48(42,43)46-37-34-41(3,4)5)45-36-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3
Klucz InChI
MWTIGLPPQBNUFP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
16:0 Diether PC (fosfocholina) to zwitterionowy lipid posiadający cholinę jako grupę alkoholową, przyłączoną do grupy fosforanowej. Ma dwa łańcuchy heksadekanowe przyłączone do pozycji sn-1 i sn-2 szkieletu glicerolu za pomocą wiązań eterowych.
Zastosowanie
16:0 Można zastosować dieter PC lub 1,2-di-O-heksadecylo-sn-glicero-3-fosfocholinę:
  • do badania mieszalności i zachowania fazowego kationowej 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholiny(EDPPC)
  • w pęcherzykach jednokomórkowych w celu zbadania transferu białka przenoszącego glikolipidy (GLTP) za pośrednictwem antrylowinylo-galaktozyloceramidu (AV-GalCer) z różnych matryc fosfolipidów eterowych
  • jako próbka referencyjna lipidów fosfocholiny (PC) w metodzie chromatografii cieczowej z fazą odwróconą (LC) w celu oddzielenia lipidów PC
  • przygotowanie dużych biceli fosfolipidowych w celu określenia trójwymiarowej struktury szkieletowej domeny transmembranowej Vpu z ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) -1 za pomocą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) w stanie stałym
Działania biochem./fizjol.
Eterowe glicerolipidy służą jako cząsteczki błonowe i mediatory komórkowe. Fosfolipidy związane z eterem działają jako prekursory ważnych cząsteczek sygnalizacyjnych. Wiadomo, że 16:0 Diether PC (fosfocholina) przenika się nawet przy braku chemicznych induktorów lub ciśnienia.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (999992P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ether-linked lipids and their bioactive species
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 9(2), 245-276 (2008)
Three-dimensional structure of the transmembrane domain of Vpu from HIV-1 in aligned phospholipid bicelles
Park SH, et al.
Biophysical Journal, 91(8), 3032-3042 (2006)