Merck
900406P
Avanti
pacFA GalCer
Avanti Research - A Croda Brand 900406P, powder
Synonim(y):
D-galaktozylo-β-1,1′ N-(9-(3-pent-4-ynylo-3-H-diazyryno-3-ylo)-nonanoilo)-D-erytro-sfingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H69N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
707.98
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (900406P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (900406P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 900406P
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C#CCCCC1(N=N1)CCCCCCCCC(N[C@](CO[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O2)([H])[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O
Opis ogólny
Lipid pacFA zawiera fotoaktywny pierścień diazirynowy z klikalną grupą alkinową.
Działania biochem./fizjol.
D-galaktozylo-β-1,1′ N-(9-(3-pent-4-ynylo-3-H-diazyryno-3-ylo)-nonanoilo)-D-erytro-fingozyna(pacFA GalCer) może być stosowana do globalnej analizy interakcji białko-lipid w żywych komórkach. pacFA działa jako prekursor do biosyntezy dwufunkcyjnych lipidów. Białka w kontakcie z dwufunkcyjnymi lipidami są następnie sieciowane przez promieniowanie ultrafioletowe (UV) pierścienia diazirynowego. Wreszcie, chemia kliknięć jest wykorzystywana do znakowania alkinu cząsteczką reporterową.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (900406P-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (900406P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vivo profiling and visualization of cellular protein-lipid interactions using bifunctional fatty acids.
Per Haberkant et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(14), 4033-4038 (2013-03-02)
Per Haberkant et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(8), 1022-1030 (2014-01-21)
Understanding biological processes at the mechanistic level requires a systematic charting of the physical and functional links between all cellular components. While protein-protein and protein-nucleic acid networks have been subject to many global surveys, other critical cellular components such as