Merck
900119P
Avanti
PGF2β
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Prostaglandin F2β
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
opakowanie
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (900119P-1MG))
typ lipidu
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C[C@@H](O)[C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900119P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1