Merck
890809P
Avanti
Trehalose monooleate
Avanti Research - A Croda Brand 890809P, powder
Synonim(y):
6-monooleinian D-(+)-trehalozy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H54O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
606.74
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (890809P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 890809P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)O[C@H](O[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)[C@@H]1O)[C@@H]2O)[C@@H]2O
InChI
1S/C30H54O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(32)39-19-21-24(34)26(36)28(38)30(41-21)42-29-27(37)25(35)23(33)20(18-31)40-29/h9-10,20-21,23-31,33-38H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29-,30-/m1/s1
Klucz InChI
MLVMMWOWJSIKLS-WYVBACLFSA-N
Działania biochem./fizjol.
Monooleinian trehalozy jest pochodną cząsteczek cukru i kwasu tłuszczowego. Stwierdzono, że posiada aktywność antyagregacyjną. Monooleinian trehalozy ma działanie podtrzymujące przed pobudzeniem i stresem cieplnym w białkach. Jest uważany za niehemolityczny i nietoksyczny. Monooleinian trehalozy jest stosowany w stałych nanocząsteczkach lipidowych do leczenia łuszczycy.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (890809P-10 mg)
Inne uwagi
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie dla leków, gospodarstw domowych ani innych zastosowań.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nanomaterials for Clinical Applications: Case Studies in Nanomedicines, 17-17 (2020)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
890809P-10MG4061835534067