Merck
880420P
Avanti
18:0 PEG350 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880420P, powder
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-350] (sól amonowa)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (880420P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (880420P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880420P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Klucz InChI
QSUSYAZEVPDIBC-KINGROEASA-N
Zastosowanie
18:0 PEG350 PE nadaje się do modyfikacji liposomów.
Opakowanie
30 ml bursztynowa butelka z szeroką szyjką i zakrętką (880420P-500mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (880420P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zebrafish as a predictive screening model to assess macrophage clearance of liposomes in vivo
Sieber S, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 17, 82-93 (2019)
Sandro Sieber et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 17, 82-93 (2019-01-20)
Macrophage recognition of nanoparticles is highly influenced by particle size and surface modification. Due to the lack of appropriate in vivo screening models, it is still challenging and time-consuming to characterize and optimize nanomedicines regarding this undesired clearance mechanism. Therefore
Liming Deng et al.
Biomaterials science, 8(3), 858-870 (2019-12-07)
Hypoxic resistance, photosensitizer toxicity, and target deficiency are major challenges strongly inhibiting the efficacy of clinical photodynamic therapy (PDT) in tumor treatment. To overcome these challenges, we synthesized IR780 and catalase co-loaded liposomes to form a tumor-targeted bio-nanoreactor (LIP-IR-CAT). The