Kluczowe dokumenty
880172P
Avanti
DSPE PEG2000-OH
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
18:0 PEG2000-OH PE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C131H263N2O54P
Masa cząsteczkowa:
2761.44
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.55
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (880172P-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
(targeted drug delivery)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880172P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3