870867P
Avanti
C14:1 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Tetradec-2E-enoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H40ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.00
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 x 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Badania nad rakiem
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870867P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)