Merck
870746P
Avanti
16:0(d4) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
Palmitoyl (11,11,12,12-d4) coenzyme A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H71D4N10O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1061.06
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (870746P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
deuterated lipids
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCC([2H])(C(CCCC)([2H])[2H])[2H])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Klucz InChI
VJXJWGKNGIGUQX-GJVVMUCVSA-N
Opis ogólny
Palmitoyl (11,11,12,12-d4) coenzyme A (16:0(d4) Coenzyme A) is a deuterated derivative of 16:0 Coenzyme A.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870746P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)