Merck
870510C
Avanti
16:0 CDP DG
Avanti Research - A Croda Brand 870510C
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-(difosforan cytydyny) (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H87N5O15P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
988.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (870510C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (870510C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870510C
stężenie
10 mg/mL (870510C-10mg)
5 mg/mL (870510C-5mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(OP(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1)([O-])=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C44H81N3O15P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-39(48)57-33-36(60-40(49)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)34-58-63(53,54)62-64(55,56)59-35-37-41(50)42(51)43(61-37)47-32-31-38(45)46-44(47)52;;/h31-32,36-37,41-43,50-51H,3-30,33-35H2,1-2H3,(H,53,54)(H,55,56)(H2,45,46,52);2*1H3/t36-,37-,41+,42?,43-;;/m1../s1
Klucz InChI
IAUUMXARBJMHDT-LWJUINKDSA-N
Zastosowanie
Difosforan cytydyny-diacyloglicerol (CDP-DG) nadaje się do przygotowania liposomów.
Działania biochem./fizjol.
Difosforan cytydyny-diacyloglicerol (CDP-DG) działa jako prekursor syntezy fosfatydyloglicerolu (PG) i fosfatydyloinozytolu (PI) w komórkach pęcherzyków płucnych typu II.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870510C-10 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870510C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A steric gating mechanism dictates the substrate specificity of a Rab-GEF
Thomas L, et al.
Developmental Cell, 48(1), 100-114 (2019)
Changes in phospholipids in bronchoalveolar lavage fluid of patients with interstitial lung diseases
Honda Y, et al.
Lung, 166(1), 293-301 (1988)
Julia Alvarez-Malmagro et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 132, 107416-107416 (2020-01-26)
A hybrid bilayer lipid membrane (hBLM), constructed with a 1-hexadecanethiol self-assembled interior leaflet and a 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-cytidine nucleolipid exterior leaflet, was deposited at the surface of a gold (111) electrode. This system was used to investigate the molecular recognition reaction between
Ru-Yin Huang et al.
Current microbiology (2020-01-04)
Phosphatidylserine synthase (Pss) is involved in the metabolic pathway in phospholipid synthesis in different organisms. In this study, Pss expression in Vibrio parahaemolyticus was verified through liquid chromatography tandem-mass spectrometry. To analyze the characteristics of Pss, the recombinant Pss was