Merck
870332P
Avanti
C3:0 L-carnitine-d9 (HCl Salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Propionylo-L-karnityna-d9 (sól HCl)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11D9ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TOF, LC/MS)
>99.0% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (870332P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Lipidomika
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)