Merck
870296P
Avanti
DOPE-RGD Lipid
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[4-(p-(cysarginyloglicyloasparaginian-maleimidometylo)cykloheksano-karboksyamid] (sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C68H116N9Na2O18PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1456.72
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
lipidomics
metabolomics
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
870296P-1MG