Merck
870131P
Avanti
16:0 Azidoethyl SM (d18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-palmitoilosfingomylina (N'-azidoetylo)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H80N5O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
758.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
opakowanie 1 x 1 mg (870131P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)