Merck
870127P
Avanti
16:0 hexynoyl PE
powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(5-heksynoilo) (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H83N2O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
803.10
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (870127P-25mg)
typ lipidu
headgroup modified lipids
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC#C)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C43H80NO9P.H3N/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-31-34-42(46)50-38-40(39-52-54(48,49)51-37-36-44-41(45)33-30-9-6-3)53-43(47)35-32-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h3,40H,4-5,7-39H2,1-2H3,(H,44,45)(H,48,49);1H3/t40-;/m1./s1
Klucz InChI
YTZUQHQKTCVMFU-YPMTVOEDSA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870127P-25mg)
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)