Merck
860824P
Avanti
24:0(2S-OH) Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 860824P, powder
Synonim(y):
N-(2′-(S)-hydroksyignoceroilo)-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H83NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860824P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860824P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H83NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-35-37-41(46)42(47)43-39(38-44)40(45)36-34-32-30-28-26-24-16-14-12-10-8-6-4-2/h34,36,39-41,44-46H,3-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,43,47)/b36-34+/t39-,40+,41-/m0/s1
Klucz InChI
WAYLDHLWVYQNSQ-QJYCDPGTSA-N
Opis ogólny
Ceramidy zawierające 2-hydroksykwasy tłuszczowe (hFA) są obecne w nabłonku powierzchniowym skóry. Ceramid 24:0(2S-OH) jest unikalnym ceramidem zawierającym 24C długołańcuchowy zasadowy kwas tłuszczowy (kwas lignocerynowy) - z grupą 2′-hydroksylową w konfiguracji S. Zależny od NAD(P)H enzym, 2-hydroksylaza kwasów tłuszczowych (FA2H) katalizuje syntezę hFA-ceramidu. Ceramidy zawierające hFA w naskórku pomagają w funkcjonowaniu bariery przepuszczalności.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860824P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel A Peñalva et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(3), 731-738 (2013-12-10)
Unique species of ceramide (Cer) with very-long-chain polyunsaturated fatty acid (VLCPUFA), mainly 28-32 carbon atoms, 4-5 double bonds, in nonhydroxy and 2-hydroxy forms (n-V Cer and h-V Cer, respectively), are generated in rat spermatozoa from the corresponding sphingomyelins during the
Normal fur development and sebum production depends on fatty acid 2-hydroxylase expression in sebaceous glands
Maier H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(29), 25922-25934 (2011)
Fatty acid 2-Hydroxylation in mammalian sphingolipid biology
Hama H, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1801(4), 405-414 (2010)
Ana B Herrero et al.
Cancer research, 68(23), 9779-9787 (2008-12-03)
PM02734 is a novel synthetic antitumor drug that is currently in phase I clinical trials. To gain some insight into its mode of action, we used the yeast Saccharomyces cerevisiae as a model system. Treatment of S. cerevisiae with PM02734
Nathan L Alderson et al.
Journal of lipid research, 50(6), 1203-1208 (2009-01-28)
Sphingolipids are ubiquitous components of eukaryotic cells that regulate various cellular functions. In many cell types, a fraction of sphingolipids contain 2-hydroxy fatty acids, produced by fatty acid 2-hydroxylase (FA2H), as the N-acyl chain of ceramide [hydroxyl fatty acid (hFA)-sphingolipids].