Merck
860821P
Avanti
22:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 860821P, powder
Synonim(y):
N-(2′-(R)-hydroksybehenoilo)-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H79NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
638.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860821P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860821P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
Klucz InChI
FCCZDEAAQZWMGI-ZAKDXXNHSA-N
Opis ogólny
Hydroksykwasy tłuszczowe (hFA) - sfingolipidy występują w dużej ilości w osłonce mielinowej. Ceramidy 2-hydroksykwasów tłuszczowych (hFA) są obecne w nabłonku powierzchniowym skóry. Ceramid 22:0(2R-OH) jest unikalnym ceramidem zawierającym 22C długołańcuchowy zasadowy kwas tłuszczowy (kwas behenowy) - z grupą 2′-hydroksylową w konfiguracji R.
Działania biochem./fizjol.
Hydroksykwasy tłuszczowe (hFA) - sfingolipidy odgrywają istotną rolę w sygnalizacji komórkowej, różnicowaniu komórek i apoptozie. Pomagają również w tworzeniu i funkcjonowaniu mieliny. Ceramidy zawierające hydroksykwasy tłuszczowe są syntetyzowane przez zależny od NAD(P)H enzym, 2-hydroksylazę kwasów tłuszczowych (FA2H). Te hFA-fingolipidy ułatwiają funkcjonowanie bariery przepuszczalności naskórka.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860821P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Normal fur development and sebum production depends on fatty acid 2-hydroxylase expression in sebaceous glands
Maier H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(29), 25922-25934 (2011)
Fatty acid 2-Hydroxylation in mammalian sphingolipid biology
Hama H, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1801(4), 405-414 (2010)
Ana B Herrero et al.
Cancer research, 68(23), 9779-9787 (2008-12-03)
PM02734 is a novel synthetic antitumor drug that is currently in phase I clinical trials. To gain some insight into its mode of action, we used the yeast Saccharomyces cerevisiae as a model system. Treatment of S. cerevisiae with PM02734
Nathan L Alderson et al.
Journal of lipid research, 50(6), 1203-1208 (2009-01-28)
Sphingolipids are ubiquitous components of eukaryotic cells that regulate various cellular functions. In many cell types, a fraction of sphingolipids contain 2-hydroxy fatty acids, produced by fatty acid 2-hydroxylase (FA2H), as the N-acyl chain of ceramide [hydroxyl fatty acid (hFA)-sphingolipids].
Hiroko Hama
Biochimica et biophysica acta, 1801(4), 405-414 (2009-12-23)
2-Hydroxy fatty acids (hFA) are important components of a subset of mammalian sphingolipids. The presence of hFA in sphingolipids is best described in the nervous system, epidermis, and kidney. However, the literature also indicates that various hFA-sphingolipids are present in