Kluczowe dokumenty
860765P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/24:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-nervonoyl-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H125NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
996.70
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860765P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Zastosowanie
Badania nad lipidami
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860765P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)