Merck
860720P
Avanti
Lyso iGB3 (synthetic)
powder
Synonim(y):
Isoglobotriaosylsphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H67NO17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
785.91
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 500 μg (860720P-500UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Isoglobotriaosylsphingosine (Lyso iGB3) is a truncated form of iGb3. It is a β-linked glycolipid. Isogloboside 3 (iGb3) is a glycosphingolipid.
Działania biochem./fizjol.
Isogloboside 3 (iGb3) acts as an endogenous ligand for natural killer T (NKT) cells.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860720P-500UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and biological evaluation of alpha-galactosylceramide (KRN7000) and isoglobotrihexosylceramide (iGb3)
Xia C, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(8), 2195-2199 (2006)
Psychosine variants as antigens for natural killer T cells
Deng S, et al.
Chemical Science, 8(3), 2204-2208 (2017)