Key Documents
860679L
Avanti
C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860679L-1MG860746L-1MG
Synonim(y):
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d7)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H74D7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
655.14
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Próba
>99% (TLC)
Postać
solution
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860679L-1MG
860746L-1MG
stężenie
1 mg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860679L-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tejia Zhang et al.
Scientific reports, 9(1), 19939-19939 (2019-12-29)
Extensive characterisations of the zebrafish genome and proteome have established a foundation for the use of the zebrafish as a model organism; however, characterisation of the zebrafish lipidome has not been as comprehensive. In an effort to expand current knowledge
Hady Razak Hady et al.
Journal of clinical medicine, 8(12) (2019-12-18)
The liver plays a central role in the glucose and lipid metabolism. Studies performed on animal models have shown an important role of lipid accumulation in the induction of insulin resistance. We sought to explain whether in obese humans, the