Merck
860599C
Avanti
C18:1 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860599C
Synonim(y):
N-oleoyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H73N2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
660.95
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (860599C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860599C
stężenie
1 mg/mL (860599C-1mg)
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
Klucz InChI
OLFFCEGYMCQDKZ-CFRDMXQMSA-N
Opis ogólny
Ceramide-1-phosphate (C1P) is a ceramide-derived metabolite, which belongs to the class of bioactive lipid mediators.
Zastosowanie
C18:1 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/18:1(9Z)) may be used for fluorescence analysis of phosphatidic acid-binding tetravalent peptide (PAB-TP) phospholipid specificity. It may also be used in liposome cosedimentation assay to compare its affinity with α-synuclein-N.
Działania biochem./fizjol.
Ceramide-1-phosphate (C1P) regulates cell survival, cell growth and death. It mediates inflammatory response and phagocytosis.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860599C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of alpha-synuclein N-terminal domain as a novel cellular phosphatidic acid sensor
Yamada H, et al.
FEBS Journal (2019)
Development of a novel tetravalent synthetic peptide that binds to phosphatidic acid
Ogawa R, et al.
Testing, 10(7) (2015)
Development of a novel tetravalent synthetic peptide that binds to phosphatidic acid
Ogawa R, et al.
PLoS ONE, 10(7) (2015)
Characterization of alpha-synuclein N-terminal domain as a novel cellular phosphatidic acid sensor
Yamada H, et al.
The FEBS journal (2019)
Blood sphingolipidomics in healthy humans: impact of sample collection methodology
Hammad SM, et al.
Journal of Lipid Research, 51(10), 3074-3087 (2010)