Merck
860538P
Avanti
C8 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860538P, powder
Synonim(y):
D-galaktozylo-β-1,1′ N-oktanoilo-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H61NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
587.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (860538P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860538P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860538P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C32H61NO8/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-26(35)25(33-28(36)22-20-17-8-6-4-2)24-40-32-31(39)30(38)29(37)27(23-34)41-32/h19,21,25-27,29-32,34-35,37-39H,3-18,20,22-24H2,1-2H3,(H,33,36)/b21-19+/t25-,26+,27?,29-,30?,31?,32+/m0/s1
Klucz InChI
LCEXEEHGNKGJES-JLZVVTAUSA-N
Opis ogólny
Ceramid galaktozylowy jest złożonym glikosfingolipidem, który jest głównym składnikiem osłonki mielinowej. Składa się z pojedynczej reszty galaktozy połączonej z ceramidem.
Zastosowanie
C8 Galaktozylo(β) Ceramid (d18:1/8:0) może być odpowiedni do przygotowania liposomów.
Działania biochem./fizjol.
Galaktozyloceramid jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i stabilności mieliny.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860538P-25 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860538P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C8-glycosphingolipids preferentially insert into tumor cell membranes and promote chemotherapeutic drug uptake
Pedrosa L, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(8), 1656-1670 (2015)
Pediatric Neurology (2013)
Gangliosides in Health and Disease (2018)
Divalent cation-mediated interaction between cerebroside sulfate and cerebrosides: an investigation of the effect of structural variations of lipids by electrospray ionization mass spectrometry
Koshy KM, et al.
Biophysical Journal, 77(1), 306-318 (1999)
Biyu Hou et al.
Life sciences, 245, 117352-117352 (2020-02-02)
The depot-specific differences in lipidome of visceral adipose tissue (VAT) and subcutaneous adipose tissue (SAT) reflect heterogeneity of white adipose tissue (WAT), which plays a central role in its distinct response to outside stimuli. However, the detailed lipidome of depot-specific