Merck
860504P
Avanti
C4 Ceramide (d18:1/4:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860504P, powder
Synonim(y):
N-butyroilo-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H43NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860504P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860504P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H43NO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21(25)20(19-24)23-22(26)17-4-2/h16,18,20-21,24-25H,3-15,17,19H2,1-2H3,(H,23,26)/b18-16+/t20-,21+/m0/s1
Klucz InChI
UCBLGIBMIAFISC-CQLAPORSSA-N
Opis ogólny
Ceramid C4 (d18:1/4:0) lub N-butyroilo-D-erytro-sfingozyna to syntetyczny ceramid zawierający sfingozynę z kwasem masłowym. Jest to nietoksyczny, krótkołańcuchowy sfingolipid.
Zastosowanie
Ceramid C4 (d18: 1/4: 0) został wykorzystany do zbadania jego roli w ratowaniu i stabilizacji regulatora przewodnictwa transmembranowego ΔF508- zwłóknienia torbielowatego (ΔF508-CFTR).
Działania biochem./fizjol.
Ceramid C4 (d18: 1/4: 0) jest zaangażowany w szereg wzajemnych działań autofosforylacji i fosforylacji między kinazą 1 zależną od 3-fosfoinozytydu (PDK1) a kinazą białkową 1 indukowaną przez surowicę / glukokortykoidy (SGK1). Stymuluje wydzielanie chlorków aktywowane cyklicznym adenozynomonofosforanem (cAMP) i hamuje nadmierne wydzielanie interleukiny-8 (IL-8). Ceramid C4 może być potencjalnym środkiem terapeutycznym w mukowiscydozie (CF).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860504P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hung Caohuy et al.
The Journal of biological chemistry, 289(52), 35953-35968 (2014-11-12)
Cystic fibrosis (CF) is due to a folding defect in the CF transmembrane conductance regulator (CFTR) protein. The most common mutation, ΔF508, prevents CFTR from trafficking to the apical plasma membrane. Here we show that activation of the PDK1/SGK1 signaling