Kluczowe dokumenty
860457P
Avanti
N-C24:1-deoxysphingosine
N-nervonoyl-1-deoxysphingosine (m18:1/24:1), powder
Synonim(y):
N-(15Z-tetracosenoilo)-1-deoksysphing-4-enina (m18:1/24:1); N-C24:1-1-deoksyCer; 110996
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860457P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860457P
typ lipidu
sphingolipids
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)