Merck
860352P
Avanti
16:0 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand 860352P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina-N,N,N-trimetylo-d9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H71NO8PD9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
743.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860352P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860352P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
Klucz InChI
KILNVBDSWZSGLL-IFKPPQQBSA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860352P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn