Kluczowe dokumenty
860120W
Avanti
C18:0-d7 GM1 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
new
from synthetic
Synonim(y):
C18:0-d7 GM1 Ganglioside (Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C73H124D7N3O31
Masa cząsteczkowa:
1553.87
Kod UNSPSC:
12352211
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99% (TLC)
Postać
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (860120W-100UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Lipids research
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860120W-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup