Merck
860102P
Avanti
16:0 Phosphatidylpropanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt), powder
Synonim(y):
1,2-diheksadekanoilo-sn-glicero-3-fosfopropanol(sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H74O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
712.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (860102P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860102P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C38H75O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37(39)43-34-36(35-45-47(41,42)44-33-6-3)46-38(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h36H,4-35H2,1-3H3,(H,41,42);/q;+1/p-1/t36-;/m1./s1
Klucz InChI
SKVWIBXHTOHOAB-SKRAEFHRSA-M
Opis ogólny
Fosfatydylopropanol jest fosfolipidem o niskiej polarności, który może być wytwarzany przez specyficzną dla fosfolipazy D (PLD) reakcję fosfatydylacji fosfatydylocholiny (PC) i propanolu.
Zastosowanie
16:0 Fosfatydylopropanol lub 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfopropanol jest odpowiedni do stosowania jako wzorzec wewnętrzny w ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS) w celu oceny wpływu matrycy w próbkach krwi do walidacji fosfatydyloetanolu (PEth). Może być również stosowany jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania PEth przy użyciu chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS) w ludzkiej krwi.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylopropanol działa jako użyteczny biomarker w testach aktywności fosfolipazy D.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860102P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Siming Wang et al.
Talanta, 166, 315-320 (2017-02-19)
Phosphatidylethanol (PEth) is a special phospholipid that is only formed in the presence of ethanol, and therefore, serves as a promising biomarker for alcohol intake. In this study, a simple, rapid and precise method based on LC-MS/MS combined with ultrasound-assisted
Mikhail Vyssotski et al.
Lipids, 44(4), 381-389 (2008-12-17)
High-performance TLC and (31)P-NMR were assessed as methods of observing the presence of numerous low polarity phospholipids: bis-phosphatidic acid (BPA), semi-lyso bis-phosphatidic acid (SLBPA), N-acyl phosphatidylethanolamine (NAPE), N-(1,1-dimethyl-3-oxo-butyl)-phosphatidylethanolamine (diacetone adduct of PE, DOBPE), N-acetyl PE, phosphatidylmethanol (PM), phosphatidylethanol (PEt), phosphatidyl-n-propanol