Merck
857410P
Avanti
IG7
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
N-((2S,3R)-3-hydroksy-1-okso-1-(tridecyloamino)butan-2-ylo)-5-metoksy-1H-indolo-2-karboksyamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H43N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.65
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (857410P-5mg)
pkg of 1 × 5 mg (857410P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(N1)=CC2=C1C=CC(OC)=C2)=O)C(NCCCCCCCCCCCCC)=O
Klucz InChI
RAXJRRQLMVPSON-NLFFAJNJSA-N
Opis ogólny
IG7 jest analogiem ceramidu.
Działania biochem./fizjol.
IG7 jest silny w zwiększaniu apoptozy indukowanej ligandem Fas (FasL) w komórkach raka okrężnicy SW480 i RKO. IG7 zwiększa pośredniczoną przez FasL fosforylację kinazy p38 i janus (JNK). IG7 zwiększa aktywację czynnika jądrowego-kappa B (NF-κB) przez FasL. IG7 wykazuje niską toksyczność.
Opakowanie
Szklana fiolka z zakrętką o pojemności 5 ml (857410P-1MG)
Szklana fiolka z zakrętką o pojemności 5 ml (857410P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ceramide mediates FasL-induced caspase 8 activation in colon carcinoma cells to enhance FasL-induced cytotoxicity by tumor-specific cytotoxic T lymphocytes
Coe GL, et al.
Scientific Reports, 6, 30816-30816 (2016)