857395P
Avanti
GT-11
N-[(1R,2S)-2-hydroxy-1-hydroxymethyl-2-(2-tridecyl-1-cyclopropenyl)ethyl]octanamide, powder
Synonim(y):
C8-CPPC, C8-cyclopropenylceramide, GT-11 dihydroceramide desaturase inhibitor
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (857395P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids 857395P
typ lipidu
bioactive lipids
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC1=C(C1)[C@@H](O)[C@@H](NC(CCCCCCC)=O)CO