Merck
857119P
Avanti
06:0 Lyso PA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-heksanoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól amonowa); PA(6:0/0:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H22NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.25
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
opis
1-hexanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
Próba
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (857119P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCC)=O.[NH4+]
Klucz InChI
CDZUFHSUQNHOOP-DDWIOCJRSA-N
Opis ogólny
Kwas lizofosfatydowy (LPA) ma wolną cząsteczkę hydroksylową i fosforanową. Jest hydrofilowy i nie jest związany z błoną. Jest głównym składnikiem surowicy.
Kwas lizofosfatydowy (LPA) należy do klasy fosfolipidów, które mają szkielet glicerolowy przyłączony przez grupę fosforanową, łańcuch alifatyczny i grupę hydroksylową. Ma grupę fosforanową przyłączoną do pozycji sn-3, łańcuch alifatyczny przyłączony do pozycji sn-1 lub sn-2 i grupę hydroksylową przyłączoną do pozostałej pozycji sn-1 lub sn-2. 06:0 Lyso PA/HHGP, należy do rodziny LPA (kwas lizofosfatydowy). Jest to ujemnie naładowany jednołańcuchowy lipid.
Zastosowanie
06:0 Lyso PA (LPA) został wykorzystany w analizie zależności struktura-aktywność (SAR) z receptorem białka G GPR92. Został również wykorzystany w teście lipidowym w leczeniu pierwotnych mysich embrionalnych komórek fibroblastów pozbawionych surowicy.
06:0 Lyso PA został użyty do zbadania roli wiązania lipidów z białkiem MxiM w eksperymentach współkrystalizacji.
Działania biochem./fizjol.
Kwas lizofosfatydowy (LPA) jest prekursorem syntezy fosfolipidów u eukariontów i prokariontów. Działa jako międzykomórkowa cząsteczka sygnalizacyjna. Aktywowane płytki krwi wytwarzają LPA. Odgrywa on ważną rolę w gojeniu tkanek i regeneracji ran. LPA wiąże się z receptorami sprzężonymi z białkiem G. Posiada właściwości mitogenne. LPA hamuje różnicowanie neuroblastomy i mioblastów, pomaga w uwalnianiu neuroprzekaźników i skurczu mięśni gładkich. Jest potencjalnym biomarkerem nowotworów jajnika i ginekologicznych. Jest zaangażowany w inicjację bólu neuropatycznego.
Kwas lizofosfatydowy (LPA) uczestniczy w kilku funkcjach biologicznych. LPA stymuluje agregację płytek krwi, chemotaksję, rearanżację cytoszkieletu, mobilizację Ca2+ i proliferację komórek. 06:0 Lyso PA/HHGP ma mikromolarne powinowactwo wiązania do globalnego regulatora represora LEE (locus of enterocyte effacement) (GrlR) i do β-laktoglobuliny.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (857119P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification and characterization of the lipid-binding property of GrlR, a locus of enterocyte effacement regulator
Jobichen C, et al.
The Biochemical Journal, 420(2), 191-201 (2009)
Structure and biochemical analysis of a secretin pilot protein
Lario PI, et al.
The Embo Journal, 24(6), 1111-1121 (2005)
Lysophosphatidic acid as a potential biomarker for ovarian and other gynecologic cancers
Xu Y, et al.
JAMA : The Journal of the American Medical Association, 280(8), 719-723 (1998)
Diacylglycerol kinase zeta regulates actin cytoskeleton reorganization through dissociation of Rac1 from RhoGDI
Abramovici H, et al.
Molecular Biology of the Cell, 20(7), 2049-2059 (2009)
Initiation of neuropathic pain requires lysophosphatidic acid receptor signaling
Inoue M, et al.
Nature Medicine, 10(7), 712-712 (2004)