Merck
855725C
Avanti
2-18:1 Lyso PE
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonim(y):
1-hydroksy-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H46NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.59
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (855725C-10MG)
pkg of 1 × 1 mL (855725C-1MG)
pkg of 1 × 1 mL (855725C-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL in chloroform (855725C-1MG)
10 mg/mL in chloroform (855725C-10MG)
5 mg/mL in chloroform (855725C-5MG)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C23H46NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)31-22(20-25)21-30-32(27,28)29-19-18-24/h9-10,22,25H,2-8,11-21,24H2,1H3,(H,27,28)/b10-9-/t22-/m1/s1
Klucz InChI
NOVZJYYJYIFXJC-MZMPXXGTSA-N
Opis ogólny
2-18:1 Lizo PE jest lizofosfatydyloetanoloaminą z podstawieniem kwasu oleinowego w pozycji sn-2. LPE jest syntetyzowany z fosfatydyloetanoloaminy (PE) poprzez działanie fosfolipazy A.
Zastosowanie
2-18:1 Lizo PE jest odpowiedni do stosowania jako standard, jako izomery sn-2 lizo PE do chromatografii cieczowej z oddziaływaniem hydrofilowym w połączeniu ze spektrometrią masową ruchliwości jonów (HILIC-IM-MS), i wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC).
Działania biochem./fizjol.
Lizofosfatydyloetanoloamina (Lyso PE) jest lipidem występującym naturalnie w roślinach i opóźnia starzenie się liści, owoców i kwiatów po zbiorach. LPE ma działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. LPE indukuje różnicowanie neuronów, zwiększa wewnątrzkomórkowy poziom wapnia, stymuluje migrację chemotaktyczną i inwazję komórkową w komórkach nowotworowych.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (855725C-1MG, 855725C-5MG i 855725C-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trypanosoma cruzi epimastigotes store cholesteryl esters in lipid droplets after cholesterol endocytosis.
Pereira MG, et al.
Molecular and Biochemical Parasitology, 224, 6-16 (2018)
Emerging lysophospholipid mediators, lysophosphatidylserine, lysophosphatidylthreonine, lysophosphatidylethanolamine and lysophosphatidylglycerol.
Makide K, et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 89(3-4), 135-139 (2009)
Inhibition of phospholipase D by lysophosphatidylethanolamine, a lipid-derived senescence retardant.
Ryu SB, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94(23), 12717-12721 (1997)
Lipidomic consequences of phospholipid synthesis defects in Escherichia coli revealed by HILIC-ion mobility-mass spectrometry.
Hines KM and Xu L
Chemistry and Physics of Lipids, 219, 15-22 (2019)