Kluczowe dokumenty
852476C
Avanti
C16(plasm)-18:1(d9) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1-(1Z-hexadecenyl)-2-oleoyl(d9)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 x 1 mg (852476C-1MG g; 1mg/mL; 1mL)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCC)=O
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3