Merck
850164P
Avanti
18:0-20:4 PI(3,5)P2
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,5′-bisphosphate) (ammonium salt), powder
Synonim(y):
1-oktadekanoilo-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenylo)-sn-glicero-3-[fosfoinozytolo-3,5-bisfosforan] (sól amonowa); PIP2[3′,5′](18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H94N3O19P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1098.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850164P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850164P-500ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850164P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Opis ogólny
Gatunki fosfolipidów inozytolu są związanymi z błoną cząsteczkami sygnalizacyjnymi, które są zaangażowane w prawie wszystkie aspekty fizjologii komórkowej, w tym wzrost komórkowy, metabolizm, proliferację i przeżycie.
Zastosowanie
18:0-20:4 PI(3,5)P2 lub 1-stearoilo-2-arachidonoilo-sn-glicero-3-fosfo-(1′-mio-inozytolo-3′,5′-bisfosforan) (sól amonowa):
  • w przygotowaniu liposomów
  • w liposomach w celu sprawdzenia specyficzności wiązania lipidów sygnału sortowania korowego integralnego białka błonowego Ist2 (CSSIst2) wobec różnych fosforanów fosfatydyloinozytolu (PIP)
  • w gigantycznych pęcherzykach jednokomórkowych (GUV) w celu zbadania interakcji cholesterolu z fosfoinozytydami
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (850164P-100ug)
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (850164P-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcel André Fischer et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 10(8), 1084-1097 (2009-05-21)
Recruitment of cytosolic proteins to individual membranes is governed by a combination of protein-protein and protein-membrane interactions. Many proteins recognize phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate [PI(4,5)P(2)] at the cytosolic surface of the plasma membrane (PM). Here, we show that a protein-lipid interaction can
Bong-Kwan Han et al.
The Journal of biological chemistry, 288(28), 20633-20645 (2013-06-05)
Glucose/carbon metabolism is a fundamental cellular process in living cells. In response to varying environments, eukaryotic cells reprogram their glucose/carbon metabolism between aerobic or anaerobic glycolysis, oxidative phosphorylation, and/or gluconeogenesis. The distinct type of glucose/carbon metabolism that a cell carries
Gerald R V Hammond et al.
Science (New York, N.Y.), 337(6095), 727-730 (2012-06-23)
The quantitatively minor phospholipid phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphate [PI(4,5)P(2)] fulfills many cellular functions in the plasma membrane (PM), whereas its synthetic precursor, phosphatidylinositol 4-phosphate (PI4P), has no assigned PM roles apart from PI(4,5)P(2) synthesis. We used a combination of pharmacological and chemical