Merck
850851P
Avanti
16:0 Monomethyl PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl, powder
Synonim(y):
1,2-diheksadekanoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-metylowa; 110743
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H76NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
705.99
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850851P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850851P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)([H])[H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39-3)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h36,39H,4-35H2,1-3H3,(H,42,43)
Klucz InChI
QSBINWBNXWAVAK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
16:0 Monometylofosfoetanoloamina (PE) jest alkilową pochodną fosforanu.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850851P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)