Merck
850706C
Avanti
16:1 PE
1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-heksadecenoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina; PE(16:1(9Z)/16:1(9Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H70NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
687.93
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850706C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850706C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850706C
stężenie
10 mg/mL (850706C-25mg)
25 mg/mL (850706C-200mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C37H70NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h13-16,35H,3-12,17-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/b15-13-,16-14-/t35-/m1/s1
Klucz InChI
PGPMCWZMPPZJML-NAFNZUQFSA-N
Opis ogólny
Fosfatydyloetanoloamina (PE), fosfolipid, występuje obficie w komórkach ssaków.
Zastosowanie
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina(16:1 PE) może być stosowana do przygotowywania pęcherzyków oraz do przygotowywania miceli do eksperymentów komórkowych.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanoloamina (PE) służy jako chaperon lipidowy, który wspomaga składanie białek błonowych.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850706C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850706C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dhaval Patel et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2017, 4829180-4829180 (2017-08-09)
Phosphatidylethanolamine (PE) is the second most abundant phospholipid in mammalian cells. PE comprises about 15-25% of the total lipid in mammalian cells; it is enriched in the inner leaflet of membranes, and it is especially abundant in the inner mitochondrial