Merck
850200P
Avanti
Regadenoson
2-[4-[(methylamino)carbonyl]-1H-pyrazol-1-yl]adenosine, powder
Synonim(y):
Lexiscan; CVT-3146
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (850200P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850200P
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[n]4(ncc(c4)C(=O)NC)c1nc2[n](cnc2c(n1)N)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO
InChI
1S/C15H18N8O5/c1-17-13(27)6-2-19-23(3-6)15-20-11(16)8-12(21-15)22(5-18-8)14-10(26)9(25)7(4-24)28-14/h2-3,5,7,9-10,14,24-26H,4H2,1H3,(H,17,27)(H2,16,20,21)/t7-,9-,10-,14-/m1/s1
Klucz InChI
LZPZPHGJDAGEJZ-AKAIJSEGSA-N
Opis ogólny
Regadenoson jest analogiem adenozyny.
Działania biochem./fizjol.
Regadenoson (Lexiscan) jest agonistą receptora adenozyny A2A stosowanym jako środek rozszerzający naczynia wieńcowe w farmakologicznych testach wysiłkowych. Niedawno wykazano, że regadenozon może tymczasowo zakłócać integralność bariery krew-mózg (BBB) poprzez hamowanie funkcji glikoproteiny P.
Regadenozon może być stosowany u pacjentów z obturacyjną chorobą płuc i zaburzeniami czynności nerek do obrazowania perfuzji mięśnia sercowego (MPI).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850200P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manuel D Cerqueira
The American journal of cardiology, 94(2A), 33D-40D (2004-07-21)
Adenosine and dipyridamole, the currently available vasodilators for myocardial perfusion imaging, produce hyperemic coronary flow by stimulating A(2A) adenosine receptors on arteriolar vascular smooth muscle cells. However, both vasodilators nonselectively activate A(1), A(2B), and A(3) adenosine receptors, which contributes to
Do-Geun Kim et al.
The Journal of clinical investigation, 126(5), 1717-1733 (2016-04-05)
The blood-brain barrier (BBB) protects the brain from toxic substances within the peripheral circulation. It maintains brain homeostasis and is a hurdle for drug delivery to the CNS to treat neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease and brain tumors. The drug
G M Bengalorkar et al.
Journal of postgraduate medicine, 58(2), 140-146 (2012-06-22)
Single-photon emission computerized tomography for myocardial perfusion imaging (MPI) is a non-invasive technique. MPI is performed by subjecting the patient to exercise or by using a pharmacological stress agent. Regadenoson is a selective A 2A adenosine receptor agonist used when