Kluczowe dokumenty
850186P
Avanti
08:0 PI(3,4,5)P3
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′,5′-trisphosphate) (ammonium salt), powder
Synonim(y):
PIP3[3′,4′,5′](8:0/8:0); 110667
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850186P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850186P-500ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850186P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)