Merck
850173P
Avanti
rac-16:0 PI(5)P-d5
Avanti Research - A Croda Brand 850173P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-rac-glicero-(d5)-3-fosfo-(1′-mio-inozytolo-5′-fosforan) (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H81D5N2O16P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
930.10
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850173P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850173P-500ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850173P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Klucz InChI
XAERIJXJLCXLHF-QKBLWVTASA-N
Opis ogólny
rac-16:0 PI(5)P-d5 (1,2-dipalmitoilo-rac-glicero-(d5)-3-fosfo-(1′-mio-inozytolo-5′-fosforan)) jest syntetycznym deuterowanym lipidem.
Zastosowanie
rac-16:0 PI(5)P-d5 (1,2-dipalmitoilo-rac-glicero-(d5)-3-fosfo-(1′-mio-inozytolo-5′-fosforan) (sól amonowa)) może być stosowany jako wzorzec lipidowy w chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS).
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (850173P-100ug)
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (850173P-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Avishek Ghosh et al.
Bioscience reports, 39(10) (2019-10-28)
Phosphatidylinositol-5-phosphate (PI5P) is a low abundance lipid proposed to have functions in cell migration, DNA damage responses, receptor trafficking and insulin signalling in metazoans. However, studies of PI5P function are limited by the lack of scalable techniques to quantify its