Merck
850116P
Avanti
IP4(1,3,4,5)
Avanti Research - A Croda Brand 850116P, powder
Synonim(y):
D-mio-inozytolo-1,3,4,5-tetrafosforan (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H28N4O18P4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850116P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850116P-500ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850116P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1OP([O-])(O)=O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (850116P-100ug)
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (850116P-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)