Merck
850095P
Avanti
Brain Lyso PE
Avanti Research - A Croda Brand 850095P, powder
Synonim(y):
Plazmalogen L-α-lizofosfatydyloetanoloaminy (mózg, świnia)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (850095P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850095P
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC/C=C\OC[C@](O)([H])COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C23H48NO6P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-28-21-23(25)22-30-31(26,27)29-20-18-24/h17,19,23,25H,2-16,18,20-22,24H2,1H3,(H,26,27)/b19-17-/t23-/m1/s1
Klucz InChI
KACDZDULGKPXHT-HIVNOOBXSA-N
Opis ogólny
Lizofosfotydyloetanoloamina (LPE) to fosfolipid należący do grupy zwanej cefalinami. Jest to glicerolipid błonowy.
Zastosowanie
Brain Lyso PE został użyty jako kalibrator w spektrometrii masowej ruchliwości jonów (IM-MS). Był również stosowany jako kalibrator w chromatografii interakcji hydrofilowych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850095P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phosphatidylethanolamine and lysophosphatidylethanolamine
Robins, DC
The Journal of Pharmacy and Pharmacology, 15(1), 701-722 (1963)
Lysophosphatidylethanolamine effects on horticultural commodities: A review
Amaro, Ana L and Almeida, Domingos PF
Postharvest biology and technology, 78(1), 92-102 (2013)
Assessment of altered lipid homeostasis by HILIC-ion mobility-mass spectrometry-based lipidomics
Hines K M, et al.
Journal of Lipid Research, 58(4), 809-819 (2017)
Marianne S Jurkowitz et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(2), 742-751 (2014-12-03)
Lysoplasmalogenase catalyzes hydrolytic cleavage of the vinyl-ether bond of lysoplasmalogen to yield fatty aldehyde and glycerophospho-ethanolamine or glycerophospho-choline. We recently purified lysoplasmalogenase from rat liver microsomes and identified the protein as TMEM86B, an integral membrane protein that is a member
Ieva Ailte et al.
Scientific reports, 6, 30336-30336 (2016-07-28)
Shiga toxin (Stx), an AB5 toxin, binds specifically to the neutral glycosphingolipid Gb3 at the cell surface before being transported into cells. We here demonstrate that addition of conical lysophospholipids (LPLs) with large head groups inhibit Stx binding to cells