Merck
840513P
Avanti
18:1 Phosphatidylethanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt), powder
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-oktadecenoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanol(sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H76O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
751.00
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (840513P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840513P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H77O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(42)46-37-39(38-48-50(44,45)47-6-3)49-41(43)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-22,39H,4-18,23-38H2,1-3H3,(H,44,45);/q;+1/p-1/b21-19-,22-20-;/t39-;/m1./s1
Klucz InChI
AHVVHDCFEFPKMN-AOEFFCPUSA-M
Opis ogólny
18:1 Fosfatydyloetanol (PEth)/1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanol jest solą sodową zmodyfikowanego lipidu, w którym C-1, C-2 glicerolu jest podstawiony 9Z-oktadecenolem, a C-3 glicerolu jest podstawiony grupą fosfoetanolową. Ten lipidowy metabolit etanolu ma dwa łańcuchy kwasu oleinowego.
Zastosowanie
Można stosować 18:1 fosfatydyloetanol (PEth)/1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanol:
  • jako wzorzec w analizie PEth w ludzkiej krwi pełnej metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS)
  • jako materiał referencyjny w ilościowym oznaczaniu fosfatydyloetanolu w ludzkiej krwi metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas o wysokiej rozdzielczości (LC-HRMS)
  • do włączenia do ludzkich cząstek lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) w celu zbadania jego wpływu na wydzielanie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w hodowanych ludzkich komórkach mięśni gładkich
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanol (PEth) otrzymywany z fosfatydylocholiny w erytrocytach może działać jako ważny biomarker spożycia alkoholu.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840513P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoyu Liang et al.
Molecular psychiatry (2020-02-09)
The process of diagnosing hazardous alcohol drinking (HAD) is based on self-reported data and is thereby vulnerable to bias. There has been an interest in developing epigenetic biomarkers for HAD that might complement clinical assessment. Because alcohol consumption has been
Marja K Liisanantti et al.
Atherosclerosis, 180(2), 263-269 (2005-05-25)
To study whether qualitative changes in high density lipoprotein (HDL) phospholipids mediate part of the advantageous effects of ethanol on atherosclerosis, we investigated whether HDL associated phosphatidylethanol (PEth) affects the secretion of vascular endothelial growth factor (VEGF) from cultured human
Alessandro Nalesso et al.
Journal of chromatography. A, 1218(46), 8423-8431 (2011-10-18)
Phosphatidylethanol (PEth) is a group of aberrant phospholipids formed in cell membranes in the presence of ethanol by the catalytic action of the enzyme phospholipase D on phosphatidylcholine. Recently published literature has demonstrated the existence of several molecular species of
Siming Wang et al.
Talanta, 166, 315-320 (2017-02-19)
Phosphatidylethanol (PEth) is a special phospholipid that is only formed in the presence of ethanol, and therefore, serves as a promising biomarker for alcohol intake. In this study, a simple, rapid and precise method based on LC-MS/MS combined with ultrasound-assisted