Merck
840513C
Avanti
18:1 Phosphatidylethanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-oktadecenoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanol(sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H76O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
751.00
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840513C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840513C
stężenie
10 mg/mL (840513C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H77O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(42)46-37-39(38-48-50(44,45)47-6-3)49-41(43)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-22,39H,4-18,23-38H2,1-3H3,(H,44,45);/q;+1/p-1/b21-19-,22-20-;/t39-;/m1./s1
Klucz InChI
AHVVHDCFEFPKMN-AOEFFCPUSA-M
Opis ogólny
Fosfatydyloetanol (PEth) jest fosfolipidem, który powstaje w obecności etanolu w błonach komórkowych. PEth, takie jak PEth 16:0/18:1, PEth 18:1/18:1 i PEth 16:0/16:0 posiadają wspólną główkę fosfoetanolową. Dwa łańcuchy kwasów tłuszczowych o zmiennej długości i stopniu nasycenia są związane z tą grupą głowową.
Zastosowanie
Fosfatydyloetanol 18:1 jest odpowiedni do stosowania jako wzorzec do ilościowego oznaczania PEth w krwi pełnej oraz w wysuszonych plamkach krwi żylnej lub włośniczkowej (DBS).
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanole (PEths) służą jako kluczowe biomarkery spożycia alkoholu.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840513C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantification of phosphatidylethanol 16: 0/18: 1, 18: 1/18: 1, and 16: 0/16: 0 in venous blood and venous and capillary dried blood spots from patients in alcohol withdrawal and control volunteers
Kummer N, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(3), 825-838 (2016)