Merck
840514P
Avanti
16:0-18:1 Phosphatidylethanol
Avanti Research - A Croda Brand 840514P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanol (sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H74NaO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
724.96
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 2 × 100 mg (840514P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840514P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840514P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H75O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-39(41)47-37(36-46-48(42,43)45-6-3)35-44-38(40)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-20,37H,4-18,21-36H2,1-3H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/b20-19-;/t37-;/m1./s1
Klucz InChI
JFUGSRIBTPUDOW-VYMFHCNISA-M
Opis ogólny
Fosfatydyloetanol (PEth) jest fosfolipidem, który powstaje w obecności etanolu w błonach komórkowych. PEth, takie jak PEth 16:0/18:1, PEth 18:1/18:1 i PEth 16:0/16:0 posiadają wspólną główkę fosfoetanolową. Dwa łańcuchy kwasów tłuszczowych o zmiennej długości i stopniu nasycenia są związane z tą grupą głowową.
Fosfatydyloetanol (PEth) reprezentuje grupę homologów glicerofosfolipidów generowanych przez podstawienie etanolu w lipidowej grupie głównej przez enzym fosfolipazę D. Ponieważ tworzenie PEth jest szczególnie zależne od etanolu, specyficzność diagnostyczna PEth jako biomarkera alkoholu wynosi teoretycznie 100%.
Zastosowanie
Fosfatydyloetanol 16:0-18:1 może być stosowany do tworzenia powierzchniowych dwuwarstw planarnych (SPB).
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanole (PEths) służą jako kluczowe biomarkery spożycia alkoholu.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840514P-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840514P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Surface planar bilayers of phospholipids used in protein membrane reconstitution: an atomic force microscopy study
Domenech O, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 47(1), 102-106 (2006)
Anders Isaksson et al.
Drug testing and analysis, 3(4), 195-200 (2011-03-26)
Phosphatidylethanol (PEth) represents a group of glycerophospholipid homologues where ethanol by phospholipase D has been bound at the position that normally contains an amino-alcohol. Since the formation of PEth is specifically dependent on ethanol, the diagnostic specificity of PEth as
Alexandra Schröck et al.
Bioanalysis, 6(17), 2285-2294 (2014-11-11)
For early diagnosis and therapy of alcohol-related disorders, alcohol biomarkers are highly valuable. Concerning specificity, indirect markers can be influenced by nonethanol-related factors, whereas direct markers are only formed after ethanol consumption. Sensitivity of the direct markers depends on cut-offs
David Wensbo Posaric et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(19), 4735-4744 (2014-05-29)
Various phosphatidylethanol (PEth) derivatives, the corresponding reversed positional isomers (RPI-PEths), lyso-PEth-16:0, and penta-deuterium-labeled PEth analogs (d5-PEths), were synthesized by enzyme-independent synthetic routes. A general solvent system consisting of a mixture of acetone-d6 and methanol-d4 (97:3; v/v) was found to provide
The detection of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol and ethyl glucuronide in human umbilical cord
Jones J, et al.
American Journal of Analytical Chemistry, 3(12), 800-800 (2012)