Kluczowe dokumenty
840512C
Avanti
16:0 Phosphatidylethanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840512C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (840512C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 840512C
stężenie
10 mg/mL (840512C-25mg)
25 mg/mL (840512C-500mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-6-3)45-37(39)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h35H,4-34H2,1-3H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
Klucz InChI
MAGNEPCJIVJZIK-RUQJKXHKSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- as an internal standard in liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) analysis of PEth in human whole blood
- as an internal standard to spike blood samples for in liquid chromatography high-resolution mass spectrometry (LC−HRMS) analysis
- as a standard in calibration curve generation and validation of ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS/MS)
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)