Merck
840499C
Avanti
16:0-20:4 PG
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-heksadekanoilo-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenoilo)-sn-glicero-3-fosfo-(1′racglicerol) (sól sodowa); PAPG; PG(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110651
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H74O10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
792.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840499C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840499C
stężenie
10 mg/mL (840499C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C42H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-42(46)52-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)37-49-41(45)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,20,22,26,28,39-40,43-44H,3-10,12,14-16,19,21,23-25,27,29-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-,22-20-,28-26-;/t39?,40-;/m1./s1
Klucz InChI
MRDLRFLJUGDCSO-UQAZZXMVSA-M
Opis ogólny
16:0-20:4 PG lub 1-palmitoilo-2-arachidonoilo-sn-glicero-3-fosfo-(1′-rac-glicerol) jest solą sodową glicerofosfolipidu, z podstawieniem kwasu palmitynowego, kwasu arachidonowego i fosfo-rac-(1-glicerolu) odpowiednio w pozycjach sn-1, sn-2 i sn-3 w szkielecie glicerolu.
Zastosowanie
16:0-20:4 PG lub 1-palmitoilo-2-arachidonoilo-sn-glicero-3-fosfo-(1′-rac-glicerol) (sól sodowa) został użyty w liposomach do badania jego wpływu na proliferację mysich keratynocytów in vitro.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840499C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)