Z265977
Dissecting scissors
L 4 1/2 in., Sharp, straight
Synonim(y):
Nożyczki chirurgiczne, narzędzie tnące
About This Item
Kod UNSPSC:
41122408
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
Długość
4 1/2 in.
Opis ogólny
Stainless steel dissecting instruments
Zastosowanie
Nożyczki sekcyjne zostały użyte do przecięcia łodygi Arabidopsis podczas oddzielania męskiego gametofitu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z265977-1EA | 4061833299692 |