Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Key Documents
Z168807
Sigma-Aldrich
Scissor-handle forceps
Specimen, straight, L 10 1/4 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
etykieta
A
opakowanie
pack of 1 ea
Długość
10 1/4 in.
Opis ogólny
with serrated fine tips, for easy removal of specimens from deep containers, scissor handle provides good grip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)