Z509132
Scissor-handle forceps
Occulating, straight, L 5 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
etykieta
D
opakowanie
pack of 1 ea
Długość
5 in.
Opis ogólny
stainless steel hemostatic forcep with smooth jaw and box-lock joint
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)