Merck
840433P
Avanti
08:0 PG
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Synonim(y):
PG(8:0/8:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H42O10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (840433P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840433P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H43O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-21(25)29-17-20(32-22(26)14-12-10-8-6-4-2)18-31-33(27,28)30-16-19(24)15-23;/h19-20,23-24H,3-18H2,1-2H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t19?,20-;/m1./s1
Klucz InChI
RMRPSQXPMWXLAU-TVEITMRYSA-M
Opis ogólny
Phosphatidylglycerol (PG) carries one phosphate in its headgroup and has two acyl chains, that are esterified to a glycerol. Hence it carry a negative charge.
Zastosowanie
08:0 PG (1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol)) may be used as a short-/odd-fatty acyl chain analog to spike the lipid mixture for the quantification of a natural lipid mixture (egg PG).
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylglycerol (PG) can serve as a specific ligand for 4E10 (neutralizing antibody) in the crystal structures. 08:0 PG serves as cryoprotectant in crystallization studies.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840433P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn