Kluczowe dokumenty
SRP8001
Sigma-Aldrich
Calreticulin human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CRP55, Calregulin, ERp60, Endoplasmic reticulum resident protein 60, grp60
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
znacznik
His tagged
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
~55 kDa by SDS-PAGE
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
calcium flux assay: suitable
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CALR(811)
Opis ogólny
Kalretikulina (CALR) ulega ekspresji w retikulum endoplazmatycznym. Kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 19p13.13.
Zastosowanie
Ludzka kalretikulina została wykorzystana w badaniu mającym na celu określenie wpływu białka rozprzęgającego 4 (UCP4) na ekspresję białek w szlaku wejścia Ca2+.
Działania biochem./fizjol.
Kalretikulina jest zaangażowana w regulację wewnątrzkomórkowej homeostazy Ca2+ i pojemności ER Ca2+. Wraz z kaleksyną i ERp57 tworzy cykl ′kalretikuliny/kaleksyny′, który jest odpowiedzialny za fałdowanie i kontrolę jakości nowo syntetyzowanych glikoprotein. Kalretikulina odgrywa rolę w wielu systemach biologicznych, w tym w funkcjach wewnątrz i na zewnątrz ER, co wskazuje, że białko to jest cząsteczką wieloprocesową. Ostatnio wykazano, że kalretikulina zwiększa fuzję makrofagów i komórek nowotworowych, zwiększając fagocytozę.
Postać fizyczna
Roztwór w 55 mM TRIS-HCl, pH 8,2, zawierający 150 mM NaCl.
Inne uwagi
Ludzka kalretikulina (aa18-417) jest połączona na C-końcu z tagiem His.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Calreticulin Is Involved in Invasion of Human Extravillous Trophoblasts Through Functional Regulation of Integrin ?1.
Yamamoto M
Endocrinology (2017)
CALR exon 9 mutations are somatically acquired events in familial cases of essential thrombocythemia or primary myelofibrosis
Elisa Rumi
Blood, 123 (2014)
A novel signalling screen demonstrates that CALR mutations activate essential MAPK signalling and facilitate megakaryocyte differentiation.
Kollmann K
Leukemia, 31(4) (2017)
Mitochondrial Uncoupling Protein-4 Regulates Calcium Homeostasis and Sensitivity to Store Depletion-induced Apoptosis in Neural Cells*
Sic. L. Chan
The Journal of Biological Chemistry (2006)
New microdeletion and microduplication syndromes: a comprehensive review
Julian Nevado
Genetics and Molecular Biology (2014)