Merck
840067C
Avanti
22:6 PS
1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine(sodium salt); PS(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H73NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
902.08
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840067C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840067C
stężenie
10 mg/mL (840067C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O.[Na+]
InChI
1S/C50H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-48(52)58-43-46(44-59-62(56,57)60-45-47(51)50(54)55)61-49(53)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5-8,11-14,17-20,23-26,29-32,35-38,46-47H,3-4,9-10,15-16,21-22,27-28,33-34,39-45,51H2,1-2H3,(H,54,55)(H,56,57);/q;+1/p-1/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-;/t46-,47+;/m1./s1
Klucz InChI
PRXSBBKPUZKCDC-CHKVJERNSA-M
Opis ogólny
22:6 PS lub 1,2-didokosaheksaenoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna jest solą sodową glicerofosfolipidu, z podstawieniem dwóch łańcuchów kwasu dokozaheksaenowego w pozycjach sn-1 i sn-2 oraz fosfo-L-seryny w pozycji sn-3 szkieletu glicerolu.
Zastosowanie
22:6 PS lub 1,2-didokosaheksaenoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna(sól sodowa) została użyta jako wewnętrzny wzorzec lipidowy w ekstrakcji lipidów metodą Bligh-Dyera. Została również wykorzystana do przygotowania liposomów w celu zbadania wpływu profilu kwasów tłuszczowych (FA) fosfolipidów na pęcherzykowanie błony przez dynaminę i endofilinę.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840067C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of
Philippe Calvez et al.
Journal of the American Chemical Society (2016-10-01)
Recoverin undergoes a calcium-myristoyl switch during visual phototransduction. Indeed, calcium binding by recoverin results in the extrusion of its myristoyl group, which allows its membrane binding. However, the contribution of particular lipids and of specific amino acids of recoverin in
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly